L(+)-Glutamine solution 200 mM (100x) dans l'eau + 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
Fournisseur: Corning
25-005-CV
MDTC25-005-CVEA 565.9 EUR InStock
MDTC25-005-CV
L(+)-Glutamine solution 200 mM (100x) dans l'eau + 8.5 g/L NaCl réactif de culture cellulaire, Corning®
L(+)-Glutamine
L-glutamine is an essential amino acid and a key component of culture media, serving as a major energy source for propagating cells. It is very stable as a dry powder and as a frozen solution but degrades rapidly in liquid media or stock solutions, producing toxic compounds. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use. This formulation is prepared in cell culture grade water.
Attention: Storage -25°C to -15°C
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH 5.5 ± 0.5
Osmolality 450 ± 50 mOsm/kg H2O
Endotoxin < 0.25 EU/ml @ 1 :50
Mycoplasma Tested Negative
Sterility Pass
Cell Growth Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité