Supplement, Corning® glutagro™
Fournisseur: Corning
25-015-CI
MDTC25-015-CIEA 47.09 EUR InStock
MDTC25-015-CI
Supplement, Corning® glutagro™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Cells grown in traditional media supplemented with L-glutamine are susceptible to toxicity.
With Corning® glutagro™, cells receive this needed supplement in the healthiest environment possible. This modified form of L-glutamine does not degrade into ammonia in storage and incubation, minimising toxicity and improving culture quality.
Volume: 100 ml.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
glutaGRO™, Liquid 200 mM solution (with 8,5 g/L NaCl) 1 MDTC25-015-CI
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité