Cell culture growth supplement, Trace Elements A, Corning®
Fournisseur: Corning
25-021-CI
MDTC25-021-CIEA 59.78 EUR InStock
MDTC25-021-CI
Cell culture growth supplement, Trace Elements A, Corning®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Trace Elements A provides copper, zinc, iron, and selenium
The combination of Trace Elements A contains the trace elements of MCDB 104 and of MCDB 301.
Selenium aids in the detoxification of free radicals as a cofactor for GSH synthetase, while iron, copper, and zinc may be bound by serum protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité