Trace elements C, Corning®
Fournisseur: Corning
25-023-CI
MDTC25-023-CIEA 64.83 EUR InStock
MDTC25-023-CI
Trace elements C, Corning®
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCDB301.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité