HT (hypoxanthine, thymidine) media, cellgro™, Corning®
Fournisseur: Corning
25-047-CI
MDTC25-047-CIEA 21.39 EUR InStock
MDTC25-047-CI
HT (hypoxanthine, thymidine) media, cellgro™, Corning®
Milieux de culture cellulaire
HT media is a 'rescue media' that provides pre-formed purines and pyrimidines to overcome the effects of residual intracellular aminopterin.
  • Complete Certificate of Analysis available for each production lot, along with full formulation information
  • Produced under the highest industry standards to ensure superior results
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité