Corning® Trypsin
Fournisseur: Corning
25-054-CI
MDTC25-054-CIEA 202.16 EUR InStock
MDTC25-054-CI
Corning® Trypsin
Enzymes
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging
  • Trypsin 10X 2,5% Trypsin in HBSS without calcium, magnesium, and phenol red Porcine Parvovirus Tested
Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action. EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité