Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Fournisseur: Corning
25-800-CR
MDTC25-800-CREA 58.5 EUR InStock
MDTC25-800-CR
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Animal free formulation
Contains:
1000 mg/L insulin, human recombinant
550 mg/L transferrin, human recombinant
0.67 mg/L selenious acid
Attention: Storage 2°C to 8°C. For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité