Bleu trypan solution 0,4% (p/v) dans un tampon phosphate salin colorant pour histologie pH 7,5 ±0,5, Corning®
Fournisseur: Corning
Danger
25-900-CI
MDTC25-900-CIEA 23.06 EUR InStock
MDTC25-900-CI
Bleu trypan solution 0,4% (p/v) dans un tampon phosphate salin colorant pour histologie pH 7,5 ±0,5, Corning®
Bleu trypan
Trypan blue is the most common stain used in cell count and viability assays.
Viable cells exclude the dye, while nonviable cells absorb the dye and appear blue. Cells should be in suspension as single cells in buffered saline before counting. Trypan blue can be used in assays providing total cell count, viable cell cell or nonviable cell count alone. Ths solution is provided at the common concentration of 0,4% (w/v).
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité