Amphotericine B 250 µg/ml
Fournisseur: Corning
30-003-CF
MDTC30-003-CFEA 154.65 EUR InStock
MDTC30-003-CF
Amphotericine B 250 µg/ml
Amphotericine B
This antimycotic interferes with fungal membrane permeability by forming channels in cell membranes, causing small molecules to leak from the cell. It is recommended for use in cell culture applications at 10 ml/L and is stable at 37 ºC for 3 days.
Conditionnement: Shipped frozen.
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité