Gentamicine, sulfate (sel) solution 50 mg/ml dans l'eau déionisée
Fournisseur: Corning
30-005-CR
MDTC30-005-CREA 553.85 EUR InStock
MDTC30-005-CR
Gentamicine, sulfate (sel) solution 50 mg/ml dans l'eau déionisée
Gentamicine, sulfate (sel)
La gentamicine fonctionne comme un agent antimicrobien en liant la sous-unité ribosomale 30S ribosomal à certaines bactéries. Il est formulé pour contenir 50 mg/ml de gentamicine dans l'eau désionisée et est recommandé pour une utilisation dans les applications de culture cellulaire à 1 ml/L. Ce produit est efficace contre les mycoplasmes, les bactéries à Gram positif et à Gram négatif et est stable à 37 ºC pendant 5 jours.
It is formulated to contain 50 mg/ml gentamicin in deionized water and is recommended for use in cell culture applications at 1 ml/L.
This product is effective against mycoplasma, Gram-negative and Gram-positive bacteria and is stable at 37°C for 5 days.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité