Kanamycine sulfate 5000 µg/ml
Fournisseur: Corning
Synonyms: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
30-006-CF
MDTC30-006-CFEA 165.74 EUR InStock
MDTC30-006-CF
Kanamycine sulfate 5000 µg/ml
Kanamycine sulfate
Conditionnement: Shipped frozen.
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582.6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Collapse All
Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
6×50 ml 6 MDTC30-006-CF
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité