Penicillin/Streptomycin/Glutamine 100X, Corning®
Fournisseur: Corning
30-009-CI
MDTC30-009-CIEA 211.4 EUR InStock
MDTC30-009-CI
Penicillin/Streptomycin/Glutamine 100X, Corning®
Penicillin/Streptomycin/Glutamine
La pénicilline-streptomycine-L-glutamine associe deux antibiotiques à un nutriment qui est essentiel à la croissance cellulaire, la L-glutamine. La pénicilline inhibe la croissance bactérienne en inhibant la synthèse des peptidoglycanes (essentielle pour la paroi cellulaire bactérienne), et la streptomycine inhibe la croissance bactérienne en inhibant la synthèse des protéines. La L-glutamine est essentielle puisque c'est une source d'énergie pour la plupart des cellules de mammifères en culture en raison de son squelette carboné amino acide. Cette association antibiotiques-nutriment est efficace contre les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
  • 10,000 I.U. Penicillin (per mL)
  • 10,000 ug/mL Streptomycin
  • 29.2 mg/mL L-glutamine
L-Glutamine is essential as an energy source for most mammalian cells in culture because of its amino acid carbon skeleton.
This antibiotic-nutrient combination is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Penicillin inhibits bacterial growth by inhibiting peptidoglycan synthesis (essential for the bacterial cell wall), and streptomycin inhibits bacterial growth by inhibiting protein synthesis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité