Blasticidin S hydrochloride, en poudre, Corning®
Fournisseur: Corning
30-100-RB
MDTC30-100-RBEA 232.08 EUR InStock
MDTC30-100-RB
Blasticidin S hydrochloride, en poudre, Corning®
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S HCl is produced by Streptomyces griseochromogenes and inhibits translation in both prokaryotes and eukaryotes, thus preventing the formation of peptide bonds.
Formule: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02091640
Numéro CAS: 3513-03-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité