Hygromycine B solution 50 mg/ml, stérile
Fournisseur: Corning
Synonyms: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
30-240-CR
MDTC30-240-CREA 237.96 EUR InStock
MDTC30-240-CR
Hygromycine B solution 50 mg/ml, stérile
Hygromycine B
Hygromycin B, produced by Streptomyces hygroscopicus, is used as a selection agent and inhibits protein synthesis in cells not carrying hygromycin phosphotransferase (HPH)
Antibiotic; For selection/maintenance of prokaryotic, eukaryotic cells.
Application: Recommended for use as a selection agent at 100-800 μg/mL. Biochem/physiol Actions: Mode of Action: Blocks polypeptide synthesis and inhibits elongation. For use in the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells. Preparation Note: Purified by ion exchange chromatography.
HPH inactivates hygromycin B and restores protein synthesis.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527.5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
20 mL MDTC30-240-CR
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité