Fetal Bovine Serum, Regular, USDA Approved Origin
Fournisseur: Corning
35-011-CV
MDTC35-011-CVEA 660 EUR InStock
MDTC35-011-CV
Fetal Bovine Serum, Regular, USDA Approved Origin
Sérums
Wide variety of fetal bovine serum (FBS) options to satisfy most common applications and is a perfect complement to Corning classical cell culture media. Products are evaluated for quality, performance
and analytical testing, including sterility, mycoplasma, virus testing, total protein, endotoxin and hemoglobin levels.
  • Storage temperature is −40 to −10 °C
Certifications: ISIA, CEP, EDOM certified.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Fetal bovine serum, regular, USDA approved origin (heat inactivated), 500 ml 500 mL MDTC35-011-CV
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité