Fetal bovine serum, 50 ml, Premium, United States Origin, Corning®
Fournisseur: Corning
35-015-CF
MDTC35-015-CFEA 189.82 EUR InStock
MDTC35-015-CF
Fetal bovine serum, 50 ml, Premium, United States Origin, Corning®
Sérums
Fetal bovine serum, United States origin collected at government approved abattoirs in the United States.
  • Shelf life: 60 months
  • Weight: 0,09 kg
  • Format: Liquid
True pooled and triple 0,1 µm sterile filtered that passes sterility, mycoplasma, and 9CFR viral testing requirements.
Granted a Certificate of Suitability, R0-CEP 2018-271, by the European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité