Foetal bovine serum, South American origin, Corning®
Fournisseur: Corning
35-079-CV
MDTC35-079-CVEA 410.27 EUR InStock
MDTC35-079-CV
Foetal bovine serum, South American origin, Corning®
Sérums
Foetal bovine serum sourced in South America and manufactured at facilities approved by the appropriate local authorities.
  • Triple sterile filtered (0,1 μm)
  • Low endotoxin (<30 EU/ml)
  • Low haemoglobin (<30 mg/dl)
Corning® sera products are analysed for quality and performance. Testing includes pH, osmolality, growth promotion, sterility (current USP method), mycoplasma, total protein, endotoxin and haemogloblin levels, and viral contamination. A full biochemical profile is available for each lot upon request.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..