Serum-free/low-protein medium, 1X with L-glutamine and 1 g/L BSA, without phenol red, Corning®
Fournisseur: Corning
40-102-CV
MDTC40-102-CVEA 205.42 EUR InStock
MDTC40-102-CV
Serum-free/low-protein medium, 1X with L-glutamine and 1 g/L BSA, without phenol red, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Corning® cellgro® COMPLETE formulation is based on a combination of 1:1 DMEM/F12, RPMI, and McCoy's 5A medium. This medium contains a proprietary mixture of selected trace elements and high molecular weight carbohydrates, extra vitamins, animal origin-free protein, and a small amount of high quality bovine serum albumin (1,0g/L). The Corning cellgro COMPLETE supports superior growth and viability over long-term passages in hybridomas, along with suspensions and adherent cell cultures.
Collapse All
Désignation Format du milieu Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Corning® cellgro® COMPLETE Serum-Free/Low-Protein Medium, 1X with L-Glutamine and 1 g/L BSA without Phenol Red Liquid 500 ml 6 MDTC40-102-CV
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité