Eau, qualité Réactif, conforme aux spécifications analytiques de l'USP, stérile
Fournisseur: Corning
Synonyms: Hydrogen oxide
46-002-LF
MDTC46-002-LFEA 70.9 EUR InStock
MDTC46-002-LF
Eau, qualité Réactif, conforme aux spécifications analytiques de l'USP, stérile
Eau
Reagent grade water is ideal for the preparation of reagents, rinsing glassware and plastic ware, cleaning electrodes and other common laboratory tasks requiring highly pure water.
  • No toxic agents, including DEPC, are used in its preparation
  • RNAse, DNAse and Protease free
The design allows for portability, ease of storage and convenient dispensing. Upon packaging, the water meets USP conductivity requirements for water for injection (WFI) and is RNAse-, DNAse- and Protease-free. Provided in packs of 2 x 4L cubes.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité