S.O.C medium, Corning®
Fournisseur: Corning
46-003-CR
MDTC46-003-CREA 119.41 EUR InStock
MDTC46-003-CR
S.O.C medium, Corning®
Milieux de culture cellulaire
S.O.C
The use of SOC medium improves transformation efficiency.
medium is used as a recovery medium during the final stage of transformation of E. coli.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité