TE buffer, 1X, liquid, Corning®
Fournisseur: Corning
46-009-CM
MDTC46-009-CMEA 303.89 EUR InStock
MDTC46-009-CM
TE buffer, 1X, liquid, Corning®
Buffers Tampons de clonage
Tris-EDTA (TE) buffer is commonly used in work with nucleic acids.
Examples include as a solubilisation buffer in DNA and RNA purification, as a running buffer in electrophoresis, and as a general storage buffer for nucleic acids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité