10X Tris buffered saline, liquid, Corning®
Fournisseur: Corning
46-012-CM
MDTC46-012-CMEA 338.08 EUR InStock
MDTC46-012-CM
10X Tris buffered saline, liquid, Corning®
Tampons Tampons de culture de tissus
Tris Buffered Saline (TBS) is an isotonic, non-toxic buffer used in some biomedical techniques to maintain pH within a relatively narrow range.
TBS can shift pH relatively dramatically as temperature changes, with the pKa declining approximately 0,03 units per degree Celsius rise in temperature.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité