SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate), Corning®
Fournisseur: Corning
46-020-CM
MDTC46-020-CMEA 272.2 EUR InStock
MDTC46-020-CM
SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate), Corning®
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
20X is the maximum concentration used; 0.2X may be used depending on the application.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité