Sodium acetate, Corning® 3M™
Fournisseur: Corning
46-033-CI
MDTC46-033-CIEA 39.3 EUR InStock
MDTC46-033-CI
Sodium acetate, Corning® 3M™
Buffers Tampons de culture de tissus
Sodium Acetate is a common molecular biology reagent. All production lots are tested to ensure that they are free of RNAse. It is often used in buffer systems to maintain the pH of a given solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité