Miller's LB broth, Corning®
Fournisseur: Corning
46-050-CM
MDTC46-050-CMEA 235.6 EUR InStock
MDTC46-050-CM
Miller's LB broth, Corning®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Miller's LB broth is based on the original Lysogeny Broth (LB) media formulation developed by Luria and Bertani, which was designed for the rapid propagation of recombinant E. coli strains.
  • 20-fold concentration sodium chloride compared to the original formulation
  • Widely used for the growth and maintenance of cells
  • Work with plasmid DNA and recombinant protein production
Information de livraison: Contents: Casein peptone (10 g/L), UF Yeast Powder (5 g/L), NaCl (10 g/L)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité