Terrific broth, Corning®
Fournisseur: Corning
46-055-CM
MDTC46-055-CMEA 298.73 EUR InStock
MDTC46-055-CM
Terrific broth, Corning®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Terrific broth is a medium for the propagation and maintenance of recombinant E.coli.
Because this medium supports higher cell densities than LB medium, it is preferred for maximizing plasmid yield in preparation for nucleic acid purification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité