Carbenicilline sel disodique, en poudre
Fournisseur: Corning
Synonyms: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
46-100-RG
MDTC46-100-RGEA 320.09 EUR InStock
MDTC46-100-RG
Carbenicilline sel disodique, en poudre
Carbenicilline sel disodique
Carbenicillin is a form of penicillin and is often used in place of ampicillin because it maintains stability after being autoclaved.
  • Can be autoclaved, unlike ampicillin
Like ampicillin, carbenicillin interferes with cell-wall synthesis of actively growing cells.
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422.363 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077683
Numéro CAS: 4800-94-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité