IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, en poudre
Fournisseur: Corning
Synonyms: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
46-102-RF
MDTC46-102-RFEA 55.9 EUR InStock
MDTC46-102-RF
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, en poudre
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG (isopropylthiogalactoside) is an inducer of the lac operon in bacteria, which is frequently used in cloning as a component of a recombinant plasmid.
When used with X-gal to detect lac gene activity, IPTG can be used for screening of clones containing a gene of interest in the lac operon.
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité