Streptomycine sulfate, en poudre
Fournisseur: Corning
61-088-RM
MDTC61-088-RMEA 111 EUR InStock
MDTC61-088-RM
Streptomycine sulfate, en poudre
Streptomycine sulfate
Streptomycin is an antibiotic which acts as a protein synthesis inhibitor.
This aminoglycoside acts by binding to the 30S ribocomal subunit, preventing protein production and leading to bacterial cell death. Streptomycin is more effective against Gram-positive bacteria than Gram-negative and is offered in a powder form.
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Point de fusion: 250
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
Merck Index: 12,08983
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité