Kanamycine sulfate, en poudre
Fournisseur: Corning
61-176-RG
MDTC61-176-RGEA 117.92 EUR InStock
MDTC61-176-RG
Kanamycine sulfate, en poudre
Kanamycine sulfate
La kanamycine fait partie du groupe de molécules des aminoglycosides et interagit avec la sous-unité 30S des ribosomes des cellules procaryotes. Il induit des erreurs dans la traduction, et donc freine la synthèse des protéines. Le produit génique KanR-Tn5 (aminoglycoside phosphotransférase) confère une résistance à la kanamycine. Le sulfate de kanamycine est efficace contre les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
It induces errors in translation and thus hinders protein synthesis. The KanR-Tn5 gene product (aminoglycoside phosphotransferase) confers resistance to kanamycin. Kanamycin Sulfate is effective against Gram-negative and -positive bacteria.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité