Yeast extract, powder, Corning®
Fournisseur: Corning
61-231-RO
MDTC61-231-ROEA 260.6 EUR InStock
MDTC61-231-RO
Yeast extract, powder, Corning®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates obtained from autolysed yeast
This is the water soluble portion with intact B-complex vitamins and can be used as an additive for culture media.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité