Chloramphénicol, en poudre
Fournisseur: Corning
61-239-RI
MDTC61-239-RIEA 103.08 EUR InStock
MDTC61-239-RI
Chloramphénicol, en poudre
Chloramphénicol
Le chloramphénicol est un antibiotique couramment utilisé qui inhibe la synthèse des protéines microbiennes en empêchant la formation de liaisons peptidiques. Il est efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité