Néomycine, sulfate (sel), en poudre
Fournisseur: Corning
61-241-RG
MDTC61-241-RGEA 79.44 EUR InStock
MDTC61-241-RG
Néomycine, sulfate (sel), en poudre
Neomycin sulphate
Neomycin, a nucleoside antibiotic and aminoglycoside, is a protein synthesis inhibitor that causes premature chain termination by acting as an analog of the 3'-terminal end of aminoacyl-tRNA
It prevents growth of bacteria, protozoa, algae, and mammalian cells. Organisms carrying the resistance gene puromycin acetyltransferase are effectively protected from this compound. Neomycin is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150827
Numéro CAS: 1405-10-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité