Tétracycline chlorhydrate, en poudre
Fournisseur: Corning
61-242-RG
MDTC61-242-RGEA 87.28 EUR InStock
MDTC61-242-RG
Tétracycline chlorhydrate, en poudre
Tétracycline chlorhydrate
Le chlorhydrate (HCl) de tétracycline est un antibiotique qui inhibe la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité ribosomale 30S, bloquant ainsi les interactions sur le site accepteur du complexe RBA-ribosome. C'est un membre de la famille d'antibiotiques des tétracyclines, une classe à large spectre qui inhibe par un mécanisme courant la croissance des organismes aérobies et anaérobies. Les congénères de la tétracycline sont obtenus de façon semi-synthétique à partir de la chlortétracycline produite par Staphylococcus aureofaciens. Sa résistance est conférée par le produit du gène TetR-Tn10 qui bloque la perméabilité de la paroi cellulaire. Le HCl de tétracycline est efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif et est proposé sous forme de poudre.
It is a member of the tetracycline group of antibiotics, a broad-spectrum class that inhibits growth of both aerobic and anaerobic organisms through this common mechanism. The congener tetracycline is semi-synthetically produced from chlortetracycline, a product of Staphylococcus aureofaciens. Resistance is conferred by the TetR-Tn10 gene product that blocks cell wall permeability. Tetracycline HCl is effective against Gram-positive and -negative bacteria and is offered in powder form.
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité