Puromycine dihydrochlorure, en poudre
Fournisseur: Corning
Synonyms: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
61-385-RA
MDTC61-385-RAEA 248.38 EUR InStock
MDTC61-385-RA
Puromycine dihydrochlorure, en poudre
Puromycine dihydrochlorure
Puromycin dihydrochloride is a nucleoside antibiotic and protein synthesis inhibitor.
By acting as an analog of the 3'-terminal end of aminoacyl-tRNA, it prevents growth of bacteria, protozoa, algae, and mammalian cells by causing premature protein termination.
The resistance gene (puromycin acetyltransferase) gives very effective protection. It is effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Conditionnement: Shipped frozen.
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544.44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,1 g MDTC61-385-RA
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité