Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acid Methyl Esters, Saturated Straight Chains
Fournisseur: Merck
ME10-1KT
ME10-1KTEA 757 EUR InStock
ME10-1KT
Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acid Methyl Esters, Saturated Straight Chains
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS02, GHS05
Information de livraison: Kit Components: Caproic (C6:0) 1 g; Caprylic (C8:0) 1 g; Capric (C10:0) 1 g; Lauric (C12:0) 1 g; Myristic (C14:0) 1 g; Palmitic (C16:0) 1 g; Stearic (C18:0) 1 g; Arachidic (C20:0) 1 g; Behenic (C22:0) 1 g; Lignoceric (C24:0) 100 mg.
Attention: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P273
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité