Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acid Methyl Esters, Unsaturated Kit
Fournisseur: Merck
ME14-1KT
ME14-1KTEA 834 EUR InStock
ME14-1KT
Supelco® Organic Reference Standard, Fatty Acid Methyl Esters, Unsaturated Kit
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Information de livraison: Analytes: cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 100 mg; Methyl arachidonate 100 mg; Methyl cis-13-docosenoate 100 mg; Methyl cis-11-eicosenoate 100 mg; Methyl elaidate 100 mg; Methyl linoleate 100 mg; Methyl linolelaidate 100 mg; Methyl linolenate 100 mg; Methyl myristoleate 100 mg; Methyl oleate 100 mg; Methyl palmitoleate 100 mg; Methyl petroselinate 100 mg; Methyl cis-15-tetracosenoate 100 mg.
Attention: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité