L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Paraffin Embedding Centre, TES 99
Fournisseur: MEDITE
02-9825-00 02-9841-00 02-9842-00 02-9860-00
MEDT02-9825-00EA 5440 EUR InStock
MEDT02-9825-00 MEDT02-9841-00 MEDT02-9842-00 MEDT02-9860-00
Paraffin Embedding Centre, TES 99
Enrobage des tissus
The TES 99 is a flexible, reliable paraffin embedding center, consisting of three different units for heating, dispensing and cooling of tissue samples in paraffin. The units can be arranged individually in order to optimize the work process for personal preferences, e.g. to optimise for left-handed operation. Each unit works independently with own temperature control, and can therefore be used as a single device in the laboratory.
  • With an adjustable lamp, the work area can be illuminated as required
  • An optionally available magnifying glass can also be
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité