Thermal unit for tissue embedding system TES 99
Fournisseur: MEDITE
02-9960-00
MEDT02-9960-00EA 3460 EUR InStock
MEDT02-9960-00
Thermal unit for tissue embedding system TES 99
Enrobage des tissus
The thermal unit features a prewarming chamber for embedding molds in the upper section. The lower section contains the working plate, and a removable paraffin basin made of stainless steel.
It is deep enough for storage of embedding cassettes and baskets. The stainless steel cover allows for temperature stability.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité