Sampling swabs, NRSII™ Transwab®
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MW776
MEDWMW776EA 1470 EUR InStock
MEDWMW776
Sampling swabs, NRSII™ Transwab®
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Preimmersed swabs for use with a self standing tube and a high visibility blue cap and swab, which is easy to find and retrive if accidentally dropped.
  • Blue cap and swab which can be easily retrived if dropped
  • Reduced packaging and storage space, ready to use
  • Ambient storage and transport
  • Precise fill for accurate assessment of contamination levels
  • Neutralisers to allow for the accurate recovery of residual bacteria on food contact surfaces
Specially recommended for sampling previously cleaned surfaces.
Certifications: ISO 18593 and other national and international standards.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité