Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichoderma endo-1,3-beta-D-glucanase (from Trichoderma sp.)

Fournisseur: MEGAZYME

E-LAMSE
MEGAE-LAMSEEA 243 EUR InStock
MEGAE-LAMSE
Trichoderma endo-1,3-beta-D-glucanase (from Trichoderma sp.)
Enzymes
endo-1,3-β-D-Glucanase is isolated from Trichoderma species. These are used in carbohydrate and biofuels research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.

  • CAS.No: 9025-37-0
  • Form: In 3,2 M ammonium sulphate
  • Stability: >4 years at 4 °C
  • Specific activity: ~15 U/mg (40 °C, pH 4,5 on CM-Curdian)
  • Specificity: Hydrolysis of (1,3)-β-D-glucosidic linkages in (1,3)-β-D-glucans

One unit of endo-1,3-β-D-Glucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose-reducing-sugar equivalents per minute in the presence of CM-Curdlan (5 mg/ml) in sodium acetate buffer (200 mM) at pH 4,5 and 40 °C.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité