Screw Cap Tubes
Fournisseur: MEGRO
122120 122121
MEGR122120EA 97.5 EUR InStock
MEGR122120 MEGR122121
Screw Cap Tubes
Tubes Microtubes à centrifuger
For secure transport and storage of samples.
  • Made of selected, biologically inert polypropylene
  • Reliable sealing
  • Polyethylene screw cap
  • Not autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité