Biopsy Punch
Fournisseur: MEGRO GMBH & CO.
KAI601
MEGRKAI601EA 74.6 EUR InStock
MEGRKAI601
Biopsy Punch
Poinçons de biopsie
Biopsy punch for precise skin biopsies with minimal tissue trauma.
  • Ribbed handle for secure grip
  • Made from specially hardened rustproof steel
Handle: Polypropylene
Conditionnement: Individually packaged.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité