Packaging bags, MELAfol®
Fournisseur: MELAG Medizintechnik OHG
00751
MELA00751EA 119 EUR InStock
MELA00751
Packaging bags, MELAfol®
Sachets Poches de stérilisation
MELAfol® is a combination packaging solution. It is sealed against all germs, tear resistant, hot sealable, crease-resistant and easy to open (with a 'peelable' seal seam).
  • It has a handling indicator in accordance with EN 868-5 which colours from rose to brown upon sterilisation
  • The packaging can be opened through pulling apart the side seal sealing
  • Storage length in accordance with DIN 58953 part 7: up to 6 months
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité