Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heat sealer, MELAseal Pro

Fournisseur: MELAG Medizintechnik OHG
10010
MELA10010EA 4540 EUR InStock
MELA10010
Heat sealer, MELAseal Pro
Thermosoudeuses Soude sachet
MELAseal® Pro is a high performance rotary sealer for sealing transparent sterilisation packaging. The relevant sealing parameters, such as pressure, time and temperature are recorded and can be stored without the requirement for additional software.

  • Error avoidance through intuitive operation using softkeys and the LCD display
  • Economical, with energy saving function
  • High processing speed of 8 m/min enables fast usage
  • Additional instrument protection and safety from a 14 mm seal seam width
  • Integrated interface for printer, CF card printer or PC

Certifications: EN ISO 11607-2

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité