Packaging tape, MELAfol
Fournisseur: MELAG Medizintechnik OHG
FOL1502
MELAFOL1502EA 0 EUR InStock
MELAFOL1502
Packaging tape, MELAfol
Rubans adhésifs
MELAfol is a transparent sterilisation packaging tape that consists of a heat sealable paper and plastic composite foil.
  • Wrinkle-free
  • Suitable for packaging items to be sterilised
  • Ideal for longterm contamination protection storage of sterilised materials
  • Impermeable to bacteria
The treatment indicator changes colour from pink to brown with steam sterilisation.
Length: 200,0 m
Colour: Transparent
Certifications: Conforms to EN 868-5 standard.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité