[EN]LIGHT STRIP LED WARM WHITE 2700K 1 * 1 Pce
Fournisseur: MEMMERT
[EN]LIGHT STRIP LED WARM WHITE 2700K 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]LIGHT STRIP LED WARM WHITE 2700K 1 * 1 Pce MEMMB04137 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou