Chambres hygrométriques, série HCP
Fournisseur: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 7919 EUR InStock
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Chambres hygrométriques, série HCP
Chambres d'essai Chambres d'humidification
Les chambres d'humidification comprennent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable résistants à la corrosion ; elles sont parfaitement adaptées aux tests climatiques à long terme et à température et humidité constantes. Idéales pour les industries agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, biotechnologique et électronique. Les unités comportent un système d'auto-diagnostic avec indication de défaillance pour le contrôle de la température et de l'humidité. La chambre de travail est chauffée sur les six côtés. Ce système de chauffage et le contrôle électronique de l'More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité