Chambres hygrométriques, série HCP
Fournisseur: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 7681 EUR InStock
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Chambres hygrométriques, série HCP
Chambres d'essai Chambres d'humidification
Les chambres d'humidification comprennent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable résistants à la corrosion ; elles sont parfaitement adaptées aux tests climatiques à long terme et à température et humidité constantes. Idéales pour les industries agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, biotechnologique et électronique. Les unités comportent un système d'auto-diagnostic avec indication de défaillance pour le contrôle de la température et de l'humidité. La chambre de travail est chauffée sur les six côtés. Ce système de chauffage et le contrôle électronique de l'humidité évitent toute formation de condensation dans la chambre. L'eau distillée est récupérée depuis un réservoir externe de 2,5 litres grâce à une pompe à amorçage automatique. Mémoire de journal interne de 1024 ko (mémoire tampon circulaire) pour la consignation de toutes les données pertinentes ; correspond à une utilisation pendant trois mois environ, à intervalles d'une minute. La conformité aux normes BPL/BPF est assurée par l'interface série USB et le logiciel « Celsius » pour la programmation et la documentation.
  • Contrôleur PID par microprocesseur multifonction Perfect et écran LED numérique avec tous les paramètres définis et programmateur sept jours avec horloge en temps réel
  • Minuteur intégré pour les profils de température jusqu'à 40 rampes, chaque segment étant réglable de 1 minute à 999 heures
  • Contrôle actif pour l'humidification et la déshumidification (HR 20-95%) avec affichage numérique de l'humidité relative, résolution 0,5%, précision de configuration à 1%
  • Diverses fonctions de sécurité, y compris un contrôleur de surchauffe électronique indépendant et réglable numériquement TWW, avec classe de protection 3.1 (protège les échantillons et l'incubateur) ; alarme sonore et visuelle en cas de température trop élevée ou trop basse, de niveau d'humidité trop bas, de porte ouverte ou de réservoir d'eau vide.
  • La porte en verre interne permet de voir les échantillons sans affecter la température de la chambre, tout en empêchant toute contamination
  • Pour tous les modèles, la chambre intérieure, y compris le système de ventilation, les plateaux hydrauliques et tous les capteurs, peu être stérilisée à 160 °C dans un programme de 4 heures avec STERICard
Informations de commande: les unités sont fournies avec un logiciel, une carte mémoire et un certificat d'étalonnage (mesures prises à 60 °C). Les étagères doivent être commandées séparément. Pour toute enceinte d’un volume > 56 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte. Les accessoires et les options réglées en usine tels que les interfaces RS232, Ethernet et imprimante, les ports d'accès et la documentation sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, contactez votre agence commerciale Avantor locale.
Attention: Pour plus d'informations sur les étagères et les grilles, consultez notre site Internet vwr.com ou contactez votre agence Avantor locale.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité