Lames de microscopes SuperFrost jaune 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rods 45 et coins coups, extra-blanche, bote de 50 sous cellophane, lames sous cellophane 1 * 2.000 Pce
Fournisseur: Epredia
Lames de microscopes SuperFrost jaune 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rods 45 et coins coups, extra-blanche, bote de 50 sous cellophane, lames sous cellophane 1 * 2.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames de microscopes SuperFrost jaune 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rodés 45° et coins coupés, extra-blanche, boîte de 50 sous cellophane, lames sous cellophane 1 * 2.000 Pce MENZAB00008332E042 1 * 2.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou